o-Xyleen, Supelco®
Catalogus # 95660-50ML
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:50 mL
- Seq:2370
Specificaties
Over dit artikel
:
:106.17 g/mol
Merck index:12,10214
Kokend Pt:144 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:–25 °C
Dichtheid:0.88 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:30 °C (closed cup)
EINECS:202-422-2
UN:1307
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:95-47-6
Formule:C₈H₁₀
MDL-nummer:MFCD00008519