3-Nitro-o-xylene
Marketsource
: Molekula
: 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
- :83-41-0
- :C₈H₉NO₂
- :MFCD00007162
- :151.16 g/mol
- :245 °C (1013 hPa)
- :1,1402 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :201-474-3
- :1665
- :6.1,II
- :Density: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
: 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
- :83-41-0
- :C₈H₉NO₂
- :MFCD00007162
- :151.16 g/mol
- :245 °C (1013 hPa)
- :1,1402 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :201-474-3
- :1665
- :6.1,II
- :Density: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Product Family Options
- VerpakkingVPE
- MarketsourceMarketsource
- MarketsourceMarketsource