Paraldehyde 99.5%
- :123-63-7
- :C₆H₁₂O₃
- :MFCD00036208
- :132.16 g/mol
- :12 °C
- :0,99 g/cm³
- :24 °C
- :Kamertemperatuur
- :204-639-8
- :1264
- :3,III
- :123-63-7
- :C₆H₁₂O₃
- :MFCD00036208
- :132.16 g/mol
- :12 °C
- :0,99 g/cm³
- :24 °C
- :Kamertemperatuur
- :204-639-8
- :1264
- :3,III
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.4 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.3 % (titr.)
Product Family Options
- VerpakkingVPE