Containers, multi-purpose, with screw caps
120 ml, Steriel, rood, afzonderlijk verpakt, doos met 250
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Made of PP with red screw-cap.
- Multi-purpose
- Ideal for the clinical routine
- Good chemical and temperature resistance
Suitable for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Spécifications
- Verpakt:afzonderlijk verpakt, doos met 250
- Type:Steriel
- Capaciteit:120 ml
- Seq:02
- Kleur dop:rood
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.