Orders LinkContactUsLinkComponent
Equipment table
Equipment table
Tafel voor instrumenten en uitrusting, mobiel met 4 draaibare zwenkwielen, antistatisch, 625×425×800 mm
Catalogus # HUPF7500204
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Equipment table
Catalogus # HUPF7500204
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Equipment table
Equipment table
Tafel voor instrumenten en uitrusting, mobiel met 4 draaibare zwenkwielen, antistatisch, 625×425×800 mm
Price
1 480,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The instrument table is made from stainless steel. It is a solid, jointless tube structure made from square-type tube (20×20 mm), with two removable table tops formed as protection gallery (border top).
  • Electro-conductive
  • With double ball bearing the thread protection
  • Castors with 75 mm diameter
The instrument table is to provide immersion trays, sterile goods containers and baskets in operating theatres and neighbouring areas.
Certificeringen: Conforms with DIN 90952 packaging for sterilising goods.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Tafel voor instrumenten en uitrusting, mobiel met 4 draaibare zwenkwielen, antistatisch
  • b×d×h:
    625×425×800 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.