Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Propylphenol
3-Propylphenol
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE28380943-25G
Corrosief
Marketsource
Leverancier:   Molekula
3-Propylphenol
Catalogus # MOLE28380943-25G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  621-27-2
3-Propylphenol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  621-27-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3-N-Propylphenol
  • CAS-nummer:621-27-2
  • Formule:C₉H₁₂O
  • MDL-nummer:MFCD01632130
  • Molecular Weight:136.19 g/mol
  • EINECS:210-675-5
  • UN:3145
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g