Universal bosshead
Aluminium, 13 mm
Catalogus # BOCH5334
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Universal aluminium bosshead with thumb screw (M8).
- For rods up to 13 mm
- Angle: 180 + 90°
Specificaties
- Materiaal:Aluminium
- Voor staaf Ø:13 mm