Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Leverancier:   Simport Scientific
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Leverancier:  Simport Scientific
Certificaten
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Stoppen, plugvormige flensdoppen
11 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Plugvormige indrukstoppen PE en klikdoppen met 2 standen zijn gemaakt van polyethyleen voor reageerbuisjes met een buitendiameter van 12 of 17 mm. Doppen met twee standen bieden twee mogelijkheden: de gesloten maar onverzegelde stand, waarin monsters aëroob worden gehouden voor microbiologische procedures en de volledig verzegelde stand, waarin de dop is vastgedrukt, zodat het buisje wordt verzegeld voor anaëroob gebruik of om te worden bewaard, overgeplaatst en gecentrifugeerd.
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Ø onder
    Beschikbaarheid
    Price
  • blauw
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 53,80 €
    53,80 €
    1 * 1.000 ST
       53,80 €
  • natuur
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 53,80 €
    53,80 €
    1 * 1.000 ST
       53,80 €
  • groen
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 53,80 €
    53,80 €
    1 * 1.000 ST
       53,80 €
  • rood
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 53,80 €
    53,80 €
    1 * 1.000 ST
       53,80 €
  • geel
    12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 53,80 €
    53,80 €
    1 * 1.000 ST
       53,80 €
  • natuur
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €
  • blauw
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €
  • groen
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €
  • rood
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €
  • wit
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €
  • geel
    16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 73,50 €
    73,50 €
    1 * 1.000 ST
       73,50 €