Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Leverancier:   BURKLE
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Leverancier:  BURKLE
Certificaten
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Ø uitw.
    Hoogte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1000 ml
    126 mm
    126 mm
    transparant
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 18,00 €
    18,00 €
    1 * 1 ST
       18,00 €
  • 250 ml
    104 mm
    50 mm
    transparant
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,80 €
    7,80 €
    1 * 1 ST
       7,80 €
  • 500 ml
    104 mm
    100 mm
    transparant
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,20 €
    10,20 €
    1 * 1 ST
       10,20 €