Acetofenon
Catalogus # PROOMM0237.01
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 mg
- Seq:2440
Specificaties
Over dit artikel
:
:120.15 g/mol
Merck index:13,00074
Kokend Pt:201.7 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:20 °C
Dichtheid:1.027 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:82 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:202-708-7
UN:3334
ADR:9,
:GHS07
CAS-nummer:98-86-2
Formule:C₈H₈O
MDL-nummer:MFCD00008724