Piston pump
Zuigerpomp voor waterige en petrochemische producten, PP/PE, 450 ml/stroke, 840 mm
Catalogus # BURK5613-0030
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Piston pump is used for watery and petrochemical products.
Pump capacity adjustable from 100, 250, 350 and 500 ml per stroke. The piston pump is attached to the container which is to be filled using a 2" or 3/4" barrel thread. After mounting, the pump can still be rotated around its axis so that containers to be filled can be placed on the barrel lid.
Specificaties
- Stroomsnelheid:450 ml/stroke
- Omschrijving:Zuigerpomp voor waterige en petrochemische producten
- Materiaal:PP/PE
- Onderdompeldiepte:840 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.