Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexmenger voor meerdere buizen, V-32
Vortexmenger voor meerdere buizen V-32
  444-0939
Vortexmenger voor meerdere buizen, V-32
  444-0939
Vortexmenger voor meerdere buizen, V-32
Vortexmenger voor meerdere buizen, V-32
Vortexmenger voor meerdere buizen V-32
434,00 €
1 * 1 ST
Veelzijdige multivortexmenger voor krachtige hersuspensie van cellen of chemische pellets in maximaal 32 buisjes (16×1,5 ml,8×0,5 ml en 8×0,2 ml), met de mogelijkheid om afzonderlijke buisjes tot 15 ml te mengen. Typische toepassingen zijn onder andere krachtig roeren en hersuspensie van bacteriële en gistcellen en pellets, metabolieten- en enzymextractie en verschillende DNA-bewerkingen zoals deproteïnisatie van DNA/proteïnecomplexen en zuivering van DNA/RNA-fragmenten met een laag moleculair gewicht.
  • Eenvoudig te gebruiken - continugebruik of touch-bediening en knop voor het instellen van de snelheid van 500 tot 3000 tpm
  • Amplitude: 2 mm
  • Compact, robuust ontwerp en krachtige motor biedt een stille en consistente prestatie
  • Rubberen aanzuigpads voorkomen dat het apparaat 'wegloopt' en absorbeert ook trillingen
 : Wordt geleverd met universeel plateau met 32 plaatsen en vlak plateau voor het mengen van één buisje.
  • Omschrijving:
    Vortexmenger voor meerdere buizen V-32
  • Cat. No.:
    444-0939
  • Model:
    V-32
  • b×d×h:
    120×180×100 mm
  • Toerental:
    500 - 3000 min⁻¹
  • Max. inhoud:
    Maximaal 32 buisjes: 16 ×1,5 ml + 8 ×0,5 ml + 8 ×0,2 ml
  • Gewicht:
    1,5 kg
  • Cirkelbeweging:
    2 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 444-1033
    Universeel reserveplateau voor 32 buisjes
    In totaal 32 buisjes: 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml of: 1×15 ml buisje
    1 * 1 ST - 56,20 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • 444-1034
    Universele plateau voor 6 buisjes
    6×10 ml, 15 mm Ø buisjes
    1 * 1 ST - 51,00 €