Orders LinkContactUsLinkComponent
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Leverancier:   DWK Life Sciences
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Leverancier:  DWK Life Sciences
Certificaten
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
Aansluitbare schroefdraadbuizen, DURAN®
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • heavy wall
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Supplementary to DIN 12216
Product Family Options
Productinformatie
  • Schroefdraad
    Buis Ø uitw.
    Wanddikte
    Totale lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • GL 14
    12 mm
    2,2 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3,00 €
    3,00 €
    1 * 1 ST
       3,00 €
  • GL 18
    16 mm
    2,5 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3,90 €
    3,90 €
    1 * 1 ST
       3,90 €
  • GL 25
    22 mm
    2,5 mm
    160 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8,40 €
    8,40 €
    1 * 1 ST
       8,40 €
  • GL 32
    28 mm
    2,8 mm
    120 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 18,00 €
    18,00 €
    1 * 1 ST
       18,00 €
  • GL 45
    40 mm
    3,2 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 253,00 €
    253,00 €
    1 * 10 ST
       253,00 €