Orders LinkContactUsLinkComponent
Etiketten, Seal-it
Etiketten, Seal-it
seal-it etiket, veiligheidsafdichting voor retentie monsters en manipulatieveilige verpakkingen, wit/rood, 178×30 mm
Catalog # 331-0058
Supplier:   BURKLE
Etiketten, Seal-it
Catalog # 331-0058
Supplier:  BURKLE
Etiketten, Seal-it
Etiketten, Seal-it
seal-it etiket, veiligheidsafdichting voor retentie monsters en manipulatieveilige verpakkingen, wit/rood, 178×30 mm
Price
219,00 €
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Retentiemonsters worden bewaard om op een later tijdstip te dienen als een monster ter vergelijking. Het onomstotelijke bewijs dat het retentiemonster identiek is aan het oorspronkelijke monster is alleen mogelijk met duidelijk gemerkte en verzegelde containers. Verzegeling is vaak niet mogelijk, tenzij er bevestigingsogen zijn. Seal-it biedt de oplossing! Het zelfklevende etiket van Seal-it plakt aan alle conventionele containers. Dankzij de ongelooflijke kleefkracht kan het niet worden verwijderd. Als een opening van een container met Seal-it is afgesloten, kan de container niet worden geopend zonder het seal-it-etiket kapot te maken. Seal-it is bovendien voorzien van meerdere dwarsperforaties die onmiddellijk scheuren wanneer deze wordt bewerkt. Seal-it kan worden gebruikt voor het veilig afsluiten van flessen, monsterzakken, zakjes, specimenzakken, enveloppen enz.
  • Duidelijke identificatie via een nummering in volgorde
  • Geïntegreerd controle-etiket met hetzelfde nummer voor begeleidende documenten
  • Aftrekbare perforatie voor elk etiket
  • Kan worden beschreven met alle conventionele schrijfmiddelen
  • De aluminiumfolie past Seal-it voor op elke containervorm
Specifications
  • Kleur:
    wit/rood
  • Omschrijving:
    seal-it etiket, veiligheidsafdichting voor retentie monsters en manipulatieveilige verpakkingen
  • Afmetingen:
    178×30 mm