Orders LinkContactUsLinkComponent
Veiligheidsafdichtingen, SampleSafe
Veiligheidsafdichtingen, SampleSafe
SampleSafe-afdichting, PP, rood, (Ø×L) 2×260 mm
Catalogus # 331-0057
Leverancier:   BURKLE
Veiligheidsafdichtingen, SampleSafe
Catalogus # 331-0057
Leverancier:  BURKLE
Veiligheidsafdichtingen, SampleSafe
Veiligheidsafdichtingen, SampleSafe
SampleSafe-afdichting, PP, rood, (Ø×L) 2×260 mm
Price
133,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SampleSafe seals are made of PP and are uniquely identified by a 9-digit serial number.
  • Serial numbering for clear identification
  • Stainless steel safety spring provides tamper protection
The seal ring (Ø 2 mm) is able to fit through small eyelets and slits. The tape is secured by a stainless steel spring with one-way tightening mechanism, which ensures a tamper-evident seal.
Specificaties
  • Omschrijving:
    SampleSafe-afdichting, PP, rood, (Ø×L) 2×260 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.