Buretklem, met staafkoppelstuk
Catalogus # BOCH5622
Leverancier: BOCHEM
Specificaties
- Voor:Buretten
- Spanwijdte:4 - 20 mm
- Materiaal:Aluminium
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
This burette clamp with bosshead (13 mm) is made of aluminium.
- Angle: 90°