Pipetvuller
Pipetvuller met zuiger, ABS/HDPE, met schaalverdeling, 10 ml
KART198
: KARTELL
Deze pipetvuller met zuiger is geschikt voor pipetten tot 10 ml.
- Comfortable greep
- Druk simpelweg de zuiger in en laat los om de pipet te vullen
- De geribde dop stelt de zuiger af om herhaaldelijk hetzelfde volume te doseren
- De rubberen klem houdt de pipet stevig en veilig vast
- De behuizing is voorzien van een schaalverdeling
- Gegoten in geel ABS
- Capaciteit:10 ml
- Omschrijving:Pipetvuller met zuiger, ABS/HDPE, met schaalverdeling