Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini-immersiecilinder
Mini immersion cylinder, Roestvrij staal V2A (1.4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
  300-0665
 :   BURKLE
Mini-immersiecilinder
  300-0665
 :  BURKLE
Mini-immersiecilinder
Mini-immersiecilinder
Mini immersion cylinder, Roestvrij staal V2A (1.4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
533,00 €
1 * 1 ST
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
  • Gemakkelijk te reinigen door de afschroefbare bovenkant.
  • Getest voor gebruik in Ex-veiligheidszone 0
  • Explosiecategorieën IIA en IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
 : Bestel tegelijk de bijbehorende kabel.
  • Ø:
    32 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Omschrijving:
    Mini immersion cylinder
  • Lengte:
    180 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal V2A (1.4301)