Stampers
28 mm, 140 mm, 24 mm
Catalogus # BOCH8936
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
18/10 Stainless steel.
Specificaties
- Ø:24 mm
- Ø kop:28 mm
- Lengte:140 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.