Vacuum hand pump
Vacuum pump with manometer, Plastic tubing
Catalogus # SART16673
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
Levering: Supplied completely with gauge, vacuum release lever and a clear plastic tubing (600 mm).
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Vacuum pump with manometer
- Behuizing:Plastic tubing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.