Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Fenol
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS-nummer:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Merck index:12,07390
  • Kokend Pt:181,7 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:40,8 °C
  • Dichtheid:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:81 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • BEREIKEN:01-2119471329-32
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource