Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine
Creatinine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLEM25285847
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Creatinine
Catalogus # MOLEM25285847
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  60-27-5
Creatinine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  60-27-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS-nummer:60-27-5
  • Formule:C₄H₇N₃O
  • MDL-nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • EINECS:200-466-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.