Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine ≥98%
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Creatinine ≥98%
Certificaten
Creatinine ≥98%
Creatinine ≥98%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
Synoniemen:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS-nummer:60-27-5
  • Formule:C₄H₇N₃O
  • MDL-nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Merck index:14,2569
  • Smelten Pt:∼ 255 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-466-7
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 30,60 €
    30,60 €
    1 * 10 g
       30,60 €
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 106,00 €
    106,00 €
    1 * 50 g
       106,00 €
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 394,00 €
    394,00 €
    1 * 250 g
       394,00 €