Creatinine
1 KIT
Catalogus # DIAS117119910021
Leverancier: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS-nummer:60-27-5
- Formule:C₄H₇N₃O
- MDL-nummer:MFCD00059730
- Molecular Weight:113.12 g/mol
- EINECS:200-466-7
Specificaties
Specificaties
- VPE:1 KIT
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.