Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol, Calbiochem®
Fenol, Calbiochem®
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # 516724-500
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Fenol, Calbiochem®
Catalogus # 516724-500
CAS-nummer:  108-95-2
Fenol, Calbiochem®
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  108-95-2
Price
248,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS-nummer:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Merck index:12,07390
  • Kokend Pt:181,7 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:40,8 °C
  • Dichtheid:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:81 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • BEREIKEN:01-2119471329-32
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g