Fenol, BAKER, J.T.Baker®
Plastic bottle for solids, 1 kg
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS-nummer:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- MDL-nummer:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Merck index:12,07390
- Kokend Pt:181,7 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:40,8 °C
- Dichtheid:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:81 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- BEREIKEN:01-2119471329-32
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:99.0-100.5 %
- Acidity:passes test
- Appearance of solution:passes test
- Freezing Point:min. 39,5 °C
- Identification:passes test
- Residue on Evaporation:max. 0,05 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.