Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphamide
Sulphamide
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # MOLE10527856-5G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Sulphamide
Catalogus # MOLE10527856-5G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  7803-58-9
Sulphamide
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  7803-58-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sulphuric diamide
  • CAS-nummer:7803-58-9
  • Formule:H₄N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00011606
  • Molecular Weight:96.11 g/mol
  • EINECS:232-262-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g