Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes, high shape
Evaporating dishes, high shape
Leverancier:   BOCHEM
Evaporating dishes, high shape
Leverancier:  BOCHEM
Certificaten
Evaporating dishes, high shape
Evaporating dishes, high shape
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Hoogte
    Ø uitw.
    Beschikbaarheid
    Price
  • 125 ml
    35 mm
    75 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 33,00 €
    33,00 €
    1 * 1 ST
       33,00 €
  • 5000 ml
    160 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 210,00 €
    210,00 €
    1 * 1 ST
       210,00 €
  • 250 ml
    50 mm
    85 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,00 €
    42,00 €
    1 * 1 ST
       42,00 €
  • 1000 ml
    75 mm
    140 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 87,60 €
    87,60 €
    1 * 1 ST
       87,60 €
  • 500 ml
    55 mm
    110 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 60,00 €
    60,00 €
    1 * 1 ST
       60,00 €
  • 2000 ml
    105 mm
    160 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 114,00 €
    114,00 €
    1 * 1 ST
       114,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.