Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisool ≥99%
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Anisool ≥99%
Certificaten
Anisool ≥99%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Ether-like Melting Point: -37° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 506892 Merck Reference: 14,669 UN No.: 2222 MDL No.: MFCD00008354
Synoniemen:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS-nummer:100-66-3
  • Formule:C₇H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck index:14,669
  • Kokend Pt:153…154 °C
  • Smelten Pt:–37 °C
  • Dichtheid:0,994
  • Flits Pt:43 °C (109 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-876-1
  • UN:2222
  • ADR:3,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 500 g
       44,60 €
  • Glass bottle for solids
    2.500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 g
    1 * 2.500 g - 137,00 €
    137,00 €
    1 * 2.500 g
       137,00 €