Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverancier:   THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverancier:  THOMSON INSTRUMENT
Certificaten
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Eenvoudige vervangers voor HPLC flesjes, HPLC dopsels, spuiten, naalden en spuitfilters. Filter vials minimaliseren het aantal stappen en ook het verlies van het product. Ze beschermen HPLC, GC, GC-MS en LC-MS systemen tegen verontreinigingen en deeltjes.
  • Compatible met zowel UHPLC als standaard HPLC autosamplers
  • Kleurgecodeerde pre-slit dopsels voor een gemakkelijke identificatie van memvranen en de porositeit
  • Een kleine dood volume-eenheid bevat robuuste PP inserts met 450 ul laadvermogen
Product Family Options
Productinformatie
  • Membraan
    Poriëngrootte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • Nylon
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 500 ST
       1 860,00 €
  • PES
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • PES
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 500 ST
       1 860,00 €
  • PTFE
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • PTFE
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 500 ST
       1 860,00 €
  • PVDF
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • PVDF
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 100 ST
       1 860,00 €
  • Nylon
    0,45 µm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • Nylon
    0,45 µm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 500 ST
       1 860,00 €
  • PVDF
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 742,00 €
    742,00 €
    1 * 200 ST
       742,00 €
  • PVDF
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 500 ST
       1 860,00 €