Dragers voor biologisch gevaarlijk materiaal
Catalog # 216-4305
Supplier: KARTELL
Specifications
- Omschrijving:Veiligheidsdoos voor slangen en containers
- b×d×h:330×175×180 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Transparant PC, siliconenafdichting en handvat uit roestvrij staal.
- Volledig autoclaveerbaar
- Pictogram voor biologisch gevaarlijk materiaal op de doos
- Geleverd met gebruiksinstructies die zijn goedgekeurd door de WHO
Om buisjes of urine- en fecescontainers veilig te vervoeren.