3-Nitrofenol, Millipore®
Glass bottle, 25 g
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: m-Nitrophenol
- CAS-nummer:554-84-7
- Formule:C₆H₅NO₃
- MDL-nummer:MFCD00007240
- Molecular Weight:139.11 g/mol
- Merck index:13,06652
- Kokend Pt:271 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:94…95 °C
- Dichtheid:1,485 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:1663
- ADR:6.1,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:209-073-5
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:95 - 98 °C
- Molar Mass:139.11 g/mol
- Bulk Density:640 kg/m3
- Boiling Point:194 °C (93 hPa)
- Flash Point:100 °C
- Density:1.49 g/cm3 (20 °C)
- pH:6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
- Ignition Point:400 °C
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g