3-Nitrofenol
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE50430656-25G
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: m-Nitrophenol
- CAS-nummer:554-84-7
- Formule:C₆H₅NO₃
- MDL-nummer:MFCD00007240
- Molecular Weight:139.11 g/mol
- Merck index:12,06682
- Kokend Pt:265 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:32…35 °C
- Dichtheid:1,37 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:209-079-8
- UN:3458
- ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g