Schaar, robuust
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Catalogus # RSGA109.185
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Universal scissors with black plastic grip.
- Autoclavable (max. 143 °C)
Documents
RSGA109.185_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Type:Bent, blunt/blunt
- Lengte:180 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.