Orders LinkContactUsLinkComponent
ClipTip™ Pipette Tips
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
ClipTip™ Pipette Tips
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
ClipTip™ Pipette Tips
40 Opties Hieronder Beschikbaar
Tijdelijke uitverkoop
Selecteer de onderstaande items die momenteel in de uitverkoop zijn
Product Details & Documents
ClipTip-pipettips bieden veiligheid met een unieke en innovatieve koppeltechnologie, waardoor met slechts een minimale druk om de tip te bevestigen en af te werpen, een volledige afdichting van elk kanaal wordt gegarandeerd.
  • Pipettips met 'clips' die tips op de plaats vergrendelen en een volledige afdichting vormen
  • Elke ClipTip-pipettip maakt gebruik van lage-retentietechnologie voor een maximale monsterterugwinning
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase-, DNA-, ATP- en endotoxineverontreiniging
  • Op elke tip-insert is batch- en volume-informatie afgedrukt; met behulp van de handige kleurcodering kan gemakkelijk de juiste dop van de F1-ClipTip™ en E1-ClipTip™-pipetzuigers bij de bijpassende insert van het rek met ClipTip™-pipettips worden gekozen
  • Milieuvriendelijk navulsysteem bestaande uit gerecycleerde onderdelen en 30% minder kunststof
Achieve newfound confidence knowing that once attached, your tips are locked firmly in place, and will not loosen or fall off regardless of application pressure.
ClipTip™ pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal, Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure, ClipTip™ pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip™ and E1-ClipTip™ pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette, Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 613-6031
  • 613-6032
  • 613-6025
  • 613-6026
  • 613-6861
  • 613-6862
  • 613-6192
  • 613-6193
  • 613-2205
  • 613-2206
  • 613-2207
  • 613-2208
  • 613-6027
  • 613-6028
  • 613-2209
  • 613-2210
  • 613-2211
  • 613-2212
  • 613-6029
  • 613-6030
  • 613-2213
  • 613-2214
  • 613-2215
  • 613-2216
  • 613-2217
  • 613-2218
  • 613-2219
  • 613-2220
  • 613-6194
  • 613-6195
  • 613-7447
  • 613-7446
  • 613-2222
  • 613-2223
  • 613-2224
  • 613-2225
  • 613-6033
  • 613-6034
  • 613-6035
  • 613-6036
  • Environmentally Preferable:
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
Specificaties
Product Family Options
ClipTip 12,5
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    -
    30 mm
    roos
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 47,00 €
    47,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       47,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6031
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    +
    30 mm
    roos
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 61,00 €
    61,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       61,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6032
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    -
    30 mm
    roos
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 307,00 €
    307,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       307,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6025
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    +
    30 mm
    roos
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 361,00 €
    361,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       361,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6026
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    -
    41 mm
    roos
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 46,00 €
    46,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       46,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6861
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    +
    41 mm
    roos
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 60,00 €
    60,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       60,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6862
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    -
    41 mm
    roos
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 300,00 €
    300,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       300,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6192
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    +
    41 mm
    roos
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 354,00 €
    354,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       354,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6193
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 20
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    -
    46 mm
    roos
    F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 47,00 €
    47,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       47,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2205
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    +
    46 mm
    roos
    F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 61,00 €
    61,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       61,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2206
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    -
    46 mm
    roos
    F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 44,00 €
    44,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       44,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2207
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    +
    46 mm
    roos
    F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 56,00 €
    56,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       56,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2208
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 30
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standard 384
    1 - 30 µl
    -
    44 mm
    violet
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 307,00 €
    307,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       307,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6027
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard 384
    1 - 30 µl
    +
    44 mm
    violet
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 361,00 €
    361,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       361,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6028
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 50
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    -
    51 mm
    violet
    F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 47,00 €
    47,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       47,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2209
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    +
    51 mm
    violet
    F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 60,00 €
    60,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       60,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2210
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    -
    51 mm
    violet
    F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 44,00 €
    44,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       44,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2211
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    +
    51 mm
    violet
    F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 56,00 €
    56,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       56,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2212
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 125
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standard 384
    1 - 125 µl
    -
    64 mm
    geel
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 301,00 €
    301,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       301,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6029
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard 384
    1 - 125 µl
    +
    64 mm
    geel
    E1-ClipTip pipetten
    10 rekken, 384 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3.840 ST
    1 * 3.840 ST - 355,00 €
    355,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 3.840 ST
       355,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6030
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 200
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    -
    56 mm
    geel
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 47,00 €
    47,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       47,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2213
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    +
    56 mm
    geel
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 60,00 €
    60,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       60,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2214
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    -
    56 mm
    geel
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 44,00 €
    44,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       44,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2215
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    +
    56 mm
    geel
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 56,00 €
    56,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       56,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2216
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 300
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    -
    63 mm
    oranje
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 47,00 €
    47,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       47,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2217
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    +
    63 mm
    oranje
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 60,00 €
    60,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       60,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2218
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    -
    63 mm
    oranje
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 44,00 €
    44,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       44,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2219
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    +
    63 mm
    oranje
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    10 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 56,00 €
    56,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       56,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2220
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    -
    100 mm
    oranje
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 47,90 €
    47,90 €
    1 * 768 ST
       47,90 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6194
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    +
    100 mm
    oranje
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 50,00 €
    50,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       50,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6195
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    +
    100 mm
    oranje
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 58,00 €
    58,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       58,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7447
    Environmentally Preferable
    Milieu certificering
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    -
    100 mm
    oranje
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 45,00 €
    45,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 960 ST
       45,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7446
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 1000
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    -
    95 mm
    blauw
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    8 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 52,00 €
    52,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       52,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2222
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    +
    95 mm
    blauw
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    8 rekken, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 66,00 €
    66,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       66,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2223
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    -
    95 mm
    blauw
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    8 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 48,00 €
    48,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       48,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2224
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    +
    95 mm
    blauw
    E1-ClipTip en F1-ClipTip pipetten
    8 navulbare inserts, elk 96 stuks
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 61,00 €
    61,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       61,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2225
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
ClipTip 1250
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Kleurcode
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    -
    103 mm
    turkoois
    E1-ClipTip pipetten
    8 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 51,00 €
    51,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       51,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6033
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    +
    103 mm
    turkoois
    E1-ClipTip pipetten
    8 rekken, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 65,00 €
    65,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       65,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6034
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    -
    103 mm
    turkoois
    E1-ClipTip pipetten
    8 herlaadplaten, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 58,90 €
    58,90 €
    1 * 768 ST
       58,90 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6035
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    +
    103 mm
    turkoois
    E1-ClipTip pipetten
    8 herlaadplaten, 96 elk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 59,00 €
    59,00 €
    Uitverkoop
    Geldig tot 30/06/2026
    UitverkoopGeldig tot 30/06/2026
    1 * 768 ST
       59,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6036
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lage impact op de fabricage
Rekken zonder tips
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • Empty rack, medium, colour code yellow and orange (for ClipTip 200 and 300)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 23,00 €
    23,00 €
    1 * 10 ST
       23,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • Leeg rek, klein, kleurcode roos en paars (voor ClipTip 20 en 50)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 23,00 €
    23,00 €
    1 * 10 ST
       23,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • Empty rack, colour code orange (for ClipTip 300 extended length)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST - 27,90 €
    27,90 €
    1 * 8 ST
       27,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • Empty rack, large, colour code blue (for ClipTip 1000)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST - 23,00 €
    23,00 €
    1 * 8 ST
       23,00 €