Lepels, PharmaSpoon
650 mm, 500 ml
Catalogus # 300-0075
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal V4A (1.4404), hoog gepolijst met de hand. Voor het nemen van monsters van poederachtige stoffen, tussenliggende producten en materiaal in de farmaceutische industrie.
- Mogelijke resten zijn zelfs zichtbaar in de traceersector (µg-sector)
- Ook geschikt voor steriele monstername
- Gemaakt van materiaal met uitstekende oppervlaktekwaliteiten om kruisbesmetting te voorkomen
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Lengte:650 mm
- Cat. No.:300-0075
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.