Digitale timer
Elektronische timer, wit, 50×23×62 mm
Catalogus # KART902
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Elektronische timer op batterijen.
- 4-cijferig display tot 19 uren 59 minuten
- Een alarm gaat af bij het verstrijken van de ingestelde tijd
- Vrijstaand, clip of magneetbevestigingen
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Elektronische timer
- b×d×h:50×23×62 mm