ContactUsLinkComponent
Monsternemer, unisampler met zuiglans
Catalog # 300-1041
Supplier:  BURKLE
undefined
Monsternemer, unisampler met zuiglans
Catalog # 300-1041
Supplier:  BURKLE
Specifications
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    UniSampler met zuiglans
  • Lengte:
    100 cm
  • Materiaal:
    PP/PVC
  • Environmentally Preferable:
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
De verzamellans bestaat uit een binnen- en buitenbuis. De zuigpositie kan stapsgewijs worden gewijzigd met de buitenbuis binnen een hoogtebereik van 0 tot 48
cm.
  • Zuigbuis PP, zuigslang PVC
  • Universele flessenadapter gemaakt van PVC, voor flessenhalzen met Ø 24, 32, 39 en 50 mm nominale afmeting
Delivery: Incl. vijf monsterflessen elk PP 250 ml en 500 ml, vacuümpomp, adapter voor monsterflessen 100 aan 1000 ml, 20 seal-it flessluitingen.