Orders LinkContactUsLinkComponent
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Handboor, cilindrisch, 260 mm, 200 mm, 8 mm
Catalogus # 300-0141
Leverancier:   BURKLE
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Catalogus # 300-0141
Leverancier:  BURKLE
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Hand drill, QualiRod, cylindrical
Handboor, cilindrisch, 260 mm, 200 mm, 8 mm
Price
239,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cylindrical hollow drill with a sharp cutting edge, can easily be driven into paste-like and semi-solid substances. The samples cut out are subsequently removed with the appropriate push-rod ejector.
  • Stainless steel V2A (1,4301)
  • Sterilisable
  • Inner Ø 8 mm, outer Ø 10 mm
Specificaties
  • Ø:
    8 mm
  • Onderdompeldiepte:
    200 mm
  • Omschrijving:
    Handboor, cilindrisch
  • Lengte:
    260 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.