Biopsiecassettes in QuickLoad™-stapels, Micromesh™, M507T
Supplier: Simport Scientific
Certificates
About this item
Acetaal polymeer.
- Geen biopsiepads nodig
- Groot vierkant compartiment, 27 mm², geschikt voor naaldbiopsieën
- 1676 vierkante openingen (0,38 mm²) zorgen voor een betere vloeistofuitwisseling
- Integraal deksel
- Voorste schrijfoppervlak 45° hoek geschikt voor sommige etiketteringssystemen
Packaging: Verpakking: Cassettes worden verpakt in stapels van 40. Elke doos bevat 50 stapels voor een totaal van 2000 cassettes.
Frequently Bought Together