Spatulas, micro
Eén vierkante uiteinde, 150 mm, 7 mm
RSGA316.150
: RSG
Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
- Omschrijving:Eén vierkante uiteinde
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:7 mm