Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemers, MicroSampler
Monsternemers, MicroSampler
 :   BURKLE
Monsternemers, MicroSampler
 :  BURKLE
Monsternemers, MicroSampler
Monsternemers, MicroSampler
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
Ordering information: Please order lance and head separately.
Product Family Options
MicroSampler heads
  • Omschrijving
    Materiaal
    Lengte
    Ø
    Volume
  • Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    0,1 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1 ST
       241,00 €
  • Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    0,2 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 1 ST
       123,00 €
  • Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    0,5 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 1 ST
       123,00 €
  • Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    1,0 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 1 ST
       123,00 €
  • Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    2,0 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
  • Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    5,0 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
  • Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    10 ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
MicroSampler (without head)
  • Omschrijving
    Materiaal
    Lengte
    Ø
    Volume
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    550 mm
    12 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 408,00 €
    408,00 €
    1 * 1 ST
       408,00 €
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    850 mm
    12 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 453,00 €
    453,00 €
    1 * 1 ST
       453,00 €
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    1200 mm
    12 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 493,00 €
    493,00 €
    1 * 1 ST
       493,00 €
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    550 mm
    25 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 531,00 €
    531,00 €
    1 * 1 ST
       531,00 €
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    850 mm
    25 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 573,00 €
    573,00 €
    1 * 1 ST
       573,00 €
  • MicroSampler zonder kop
    Roestvrij staal 316L
    1200 mm
    25 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 611,00 €
    611,00 €
    1 * 1 ST
       611,00 €
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-0023
    Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    0,5 ml
    1 * 1 ST - 123,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-0025
    Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    2,0 ml
    1 * 1 ST - 168,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-0024
    Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    1,0 ml
    1 * 1 ST - 123,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-2192
    Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    5,0 ml
    1 * 1 ST - 168,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-0022
    Head for Ø 12 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    0,2 ml
    1 * 1 ST - 123,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Volume
  • 331-0026
    Head for Ø 25 mm tube
    Roestvrij staal 316L
    10 ml
    1 * 1 ST - 168,00 €