Schroefdoppen, PP, wit, met PTFE inzetstuk en manipulatieveilige ring
Catalogus # 215-2883
Leverancier: Kautex
Specificaties
- Schroefdraad:32 mm
- Omschrijving:Screw closure PP, white, with tamper evident ring and PTFE cup seal
- VPE:1.200
- Voor flessen:100 - 250 ml