Orders LinkContactUsLinkComponent
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
Leverancier:   SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Leverancier:  SciLabware
Certificaten
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Complete glass assembly
  • Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
  • Range of sizes of extractor to meet different sample sizes
* 75 mm diameter extractor flange.
Levering: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.
Product Family Options
Productinformatie
  • Extractorinhoud
    Kolfinhoud
    Huls
    Beschikbaarheid
    Price
  • 100 ml
    250 ml
    40/38 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 294,00 €
    294,00 €
    1 * 1 ST
       294,00 €
  • 200 ml
    500 ml
    50/42 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 473,00 €
    473,00 €
    1 * 1 ST
       473,00 €
  • 600 ml
    2000 ml
    -* NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 666,00 €
    666,00 €
    1 * 1 ST
       666,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.