Orders LinkContactUsLinkComponent
Contact plate
Contact plate
Met 10×10 mm rooster, 20 ml, 60 mm, 15 mm, Steriel, 20 per zak
Catalogus # SIMPD210-17
Leverancier:   Simport Scientific
Contact plate
Catalogus # SIMPD210-17
Leverancier:  Simport Scientific
Contact plate
Contact plate
Met 10×10 mm rooster, 20 ml, 60 mm, 15 mm, Steriel, 20 per zak
Price
210,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, sterile. These dishes are free from optical distortion and are sterile.
  • Designed with a convex bottom to save culture medium
The grid is 10×10 mm with numbered and lettered squares to facilitate counting and to locate colonies.
Specificaties
  • Ø:
    60 mm
  • Verpakt:
    20 per zak
  • Steriliteit:
    Steriel
  • Uitvoering:
    Met 10×10 mm rooster, 20 ml
  • Hoogte:
    15 mm
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.