Petrischalen, vierkant, met rooster
Catalog # SIMPD210-16
Supplier: Simport Scientific
Specifications
- Ø:90 mm
- Verpakt:50 bags with 10 pieces
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:With four vents, square with grid
- Hoogte:15 mm
- Seq:01
- VPE:500
Specifications
About this item
PS, steriel. Vrij van optische vervorming, deze gerechten zijn ideaal voor fase typing, gevoeligheidstesten, plaattellingen en analyse van monsters. Elk 13 mm raster wordt numeriek aangegeven in een richting en alfabetisch in de andere richting. Deze schaal heeft vier ventilatieribben in de onderkant van het deksel om condensatie-opbouw te voorkomen.