Toebehoren koelbox
HDPE cooling block for Kartell Frigo box, 500 ml, 17,5×9×3 cm
Catalog # KART3707
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:HDPE cooling block for Kartell Frigo box
- b×d×h:17,5×9×3 cm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.