Orders LinkContactUsLinkComponent
Oogspoelflessen
Oogspoelflessen
Lege oogspoelfles voor 600 ml inhoud, PE
Catalog # BURK2507-2000
Supplier:   BURKLE
Oogspoelflessen
Catalog # BURK2507-2000
Supplier:  BURKLE
Oogspoelflessen
Oogspoelflessen
Lege oogspoelfles voor 600 ml inhoud, PE
Price
66,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Empty bottle for 600 ml contents, leakproof due to valve and dust protection cap. Instructions printed on (in German), made of transparent PE.
Specifications
  • Omschrijving:
    Lege oogspoelfles voor 600 ml inhoud, PE
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • BURK2507-2001
    Wall fixture for mini eyewash station
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 34,40 €