Orders LinkContactUsLinkComponent
Bakken
Bakken
Leverancier:   KARTELL
Bakken
Leverancier:  KARTELL
Certificaten
Bakken
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
  • Moulded grips
  • Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Capaciteit
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • grijs
    27 l
    340×455×250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 82,00 €
    82,00 €
    1 * 1 ST
       82,00 €
  • grijs
    40 l
    350×560×304 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 115,00 €
    115,00 €
    1 * 1 ST
       115,00 €
  • grijs
    75 l
    457×750×310 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 197,00 €
    197,00 €
    1 * 1 ST
       197,00 €