Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chloorfenol

2-Chloorfenol

Glass bottle, 1 L
Catalogus # KRAF03593.3700
Irriterend
Milieu
Leverancier:   Bernd Kraft
2-Chloorfenol
Catalogus # KRAF03593.3700
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  95-57-8
2-Chloorfenol

Glass bottle, 1 L

CAS-nummer:  95-57-8
Price
103,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-Chloro-2-hydroxybenzene
  • CAS-nummer:95-57-8
  • Formule:C₆H₅ClO
  • MDL-nummer:MFCD00002159
  • Molecular Weight:128.56 g/mol
  • Merck index:12,02173
  • Kokend Pt:175 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:75…76 °C
  • Dichtheid:1,25 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:72 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-433-2
  • UN:2021
  • ADR:6.1,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.